Principaux documents
310603
Sigma-Aldrich
Dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-3(2H)-furanone
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.42 (lit.)
pb
42-43 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
ketone
Chaîne SMILES 
CC1(C)CC(=O)C(C)(C)O1
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(2)5-6(9)8(3,4)10-7/h5H2,1-4H3
Clé InChI
HWFLEGUPVIFSJN-UHFFFAOYSA-N
Application
Dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-3(2H)-furanone may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
39 °C - closed cup