310565
2-Phenylbenzoxazole
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pf
102-104 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)-c2nc3ccccc3o2
InChI
1S/C13H9NO/c1-2-6-10(7-3-1)13-14-11-8-4-5-9-12(11)15-13/h1-9H
Clé InChI
FIISKTXZUZBTRC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable