Key Documents
307246
Sigma-Aldrich
3-Butenal diethyl acetal
97%
Synonyme(s) :
4,4-Diethoxy-1-butene
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCH2CH(OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.408 (lit.)
Point d'ébullition
66-67 °C/50 mmHg (lit.)
Densité
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(CC=C)OCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-7-8(9-5-2)10-6-3/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3
Clé InChI
PRCYIYOCMALJCX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
93.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34 °C - closed cup