Documents
307203
Sigma-Aldrich
5-Aminoindole hydrochloride
98%
Synonyme(s) :
5-Indolamine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H8N2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
255-257 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].Nc1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H8N2.ClH/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8;/h1-5,10H,9H2;1H
Clé InChI
CZRIFWIECZRIKN-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Aminoindole hydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable