91238
Éther diéthylique
analytical standard
Synonyme(s) :
Éther, Éther éthylique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
Pression de vapeur
2311 hPa ( 60 °C)
Essai
≥99.9% (GC)
Température d'inflammation spontanée
320 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Contient
~0.0005% 2,6-di-tert.-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Limite d'explosivité
36.5 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.1% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.3530 (lit.)
n20/D 1.353
pb
34.6 °C (lit.)
Pf
−116 °C (lit.)
Densité
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
En option
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-40 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves