306622
4-Chloro-3-fluorophenol
98%
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
pb
84 °C/44 mmHg (lit.)
Pf
54-56 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
Chaîne SMILES
Oc1ccc(Cl)c(F)c1
InChI
1S/C6H4ClFO/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H
Clé InChI
XLHYAEBESNFTCA-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup