305677
tert-Butylphosphonic acid
98%
Synonyme(s) :
P-(1,1-Dimethylethyl)phosphonic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
187-189 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)P(O)(O)=O
InChI
1S/C4H11O3P/c1-4(2,3)8(5,6)7/h1-3H3,(H2,5,6,7)
Clé InChI
OGDSVONAYZTTDA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- dinuclear dicationic vanadium(IV) complexes
- borophosphonate cages
- hexanuclear copper(II) cages
- soluble molecular copper(II) phosphonates
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges