Principaux documents
305626
Sigma-Aldrich
Hexylphosphonic dichloride
95%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5P(O)Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
pb
114-121 °C/16 mmHg (lit.)
Densité
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine oxide
Chaîne SMILES 
CCCCCCP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/C6H13Cl2OP/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9/h2-6H2,1H3
Clé InChI
GZXBQDURAKBNAZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Hexylphosphonic dichloride was used in preparation of:
  • hexylphosphonic acid via reaction with water[1]
  • phosphonate esters[2]
  • methyl 4-methylumbelliferyl hexylphosphonate[3]
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Mechanisms of the shape evolution of CdSe nanocrystals.
Peng ZA and Peng X.
Journal of the American Chemical Society, 123(7), 1389-1395 (2001)
Active-site titration analysis of surface influences on immobilized< i> Candida antarctica</i> lipase B activity.
Laszlo JA, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 69(1), 60-65 (2011)
Alessandra Mezzetti et al.
Chemistry & biology, 12(4), 427-437 (2005-04-27)
Synthetic chemists often exploit the high enantioselectivity of lipases to prepare pure enantiomers of primary alcohols, but the molecular basis for this enantioselectivity is unknown. The crystal structures of two phosphonate transition-state analogs bound to Burkholderia cepacia lipase reveal this