Documents
305383
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethyl-2,4-pentanediol
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C(OH)(CH3)CH2C(OH)(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.20
Numéro Beilstein :
1304453
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.433 (lit.)
Point d'ébullition
98-100 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C7H16O2/c1-6(2,8)5-7(3,4)9/h8-9H,5H2,1-4H3
Clé InChI
DBTGFWMBFZBBEF-UHFFFAOYSA-N
Application
Its Cr(VI) ester catalyzes the peroxyacetic acid oxidation of secondary alcohols to ketones. The chromate ester is easily prepared in situ.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Tetrahedron Letters, 26, 5855-5855 (1985)