Key Documents
303895
Sigma-Aldrich
4-Chromanol
≥99%
Synonyme(s) :
3,4-Dihydro-2H-1-benzopyran-4-ol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99%
Forme
solid
Pf
42-44 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OC1CCOc2ccccc12
InChI
1S/C9H10O2/c10-8-5-6-11-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-4,8,10H,5-6H2
Clé InChI
MGSHXMOLUWTMGP-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Chromanol was used in preparation of 4-α-L-rhamnopyranosyloxychromanol, glycosyl flavonoid, by glycosylation.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Xiaoliang Yang et al.
Organic & biomolecular chemistry, 4(12), 2483-2491 (2006-06-10)
Astilbin, a flavonoid isolated from different plants, shows diverse biological activities. This paper reports the synthesis and immunosuppressive activity of seven analogues of astilbin, which may shed light on the structure-activity relationship of the compounds. The following glycosyl flavonoids, 6-alpha-L-rhamnopyranosyloxyflavanone