302570
N,N-Diethylpropionamide
99%
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
pb
77 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCN(CC)C(=O)CC
InChI
1S/C7H15NO/c1-4-7(9)8(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
YKOQQFDCCBKROY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup