Principaux documents
302201
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine
99%
Synonyme(s) :
N,N,1,2,2,6,6-Heptamethyl-4-piperidinamine
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
solid
Pf
32-34 °C (lit.)
Solubilité
dichloromethane: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CN(C)C1CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C1
InChI
1S/C12H26N2/c1-11(2)8-10(13(5)6)9-12(3,4)14(11)7/h10H,8-9H2,1-7H3
Clé InChI
VEBFUHQIQCLTJD-UHFFFAOYSA-N
Application
4-(Dimethylamino)-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine was used as reactant for consecutive SNAr-dequaternization reactions of heteroaromatic chlorides with tertiary amines[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Selectivity in the Consecutive SNAr-Dequaternization Reactions of Heteroaromatic Chlorides with Tertiary Amines under High Pressure.
K. Matsumoto, et al.,
Chemistry Letters (Jpn), 8, 1283-1286 (1991)