300993
Copper(II) 2-pyrazinecarboxylate
97%
Synonyme(s) :
2-Pyrazinecarboxylic acid copper(II) salt
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Chaîne SMILES
O=C(O[Cu]OC(=O)c1cnccn1)c2cnccn2
InChI
1S/2C5H4N2O2.Cu/c2*8-5(9)4-3-6-1-2-7-4;/h2*1-3H,(H,8,9);/q;;+2/p-2
Clé InChI
CPDQQOYHCXKRBR-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable