Principaux documents
300497
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-(+)-3-(4-Nitrophenyl)glycidol
98%
Synonyme(s) :
trans-(+)-2,3-Epoxy-3-(p-nitrophenyl)-1-propanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H9NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41121800
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@@H]1c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c11-5-8-9(14-8)6-1-3-7(4-2-6)10(12)13/h1-4,8-9,11H,5H2/t8-,9-/m1/s1
Clé InChI
TVWSYFXHQPGITR-RKDXNWHRSA-N