Principaux documents
299782
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
96%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(I)NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Pf
77-79 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
iodo
nitro
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cc(F)cc(I)c1
InChI
1S/C6H3FINO2/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)9(10)11/h1-3H
Clé InChI
MXPYCSFCKXSPAB-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable