Principaux documents
298867
Sigma-Aldrich
1-Nitro-2-propylbenzene
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2C6H4NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.527 (lit.)
pb
133-136 °C/26 mmHg (lit.)
Densité
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES 
CCCc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10(11)12/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3
Clé InChI
UGAXDAGIKIVCQB-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Nitro-2-propylbenzene may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
221.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
105 °C - closed cup