Principaux documents
298719
Sigma-Aldrich
Methyl 2-oxo-1-cycloheptanecarboxylate
99%
About This Item
Formule linéaire :
C7H11(O)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
pb
112-114 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ketone
Chaîne SMILES 
COC(=O)C1CCCCCC1=O
InChI
1S/C9H14O3/c1-12-9(11)7-5-3-2-4-6-8(7)10/h7H,2-6H2,1H3
Clé InChI
BLNHITXSJKCQGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl 2-oxo-1-cycloheptanecarboxylate was used in preparation of:
  • hydroxycoumarins via Pechmann condensation with polyphenols[1]
  • 3-hydroxy-6,7,8,9,10,11-hexahydrocyclohepta[c]chromen-6-one[1]
  • 3-hydroxy-4-methyl-6,7,8,9,10,11-hexahydrocyclohepta[c]chromen-6-one[1]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Modified coumarins. 12. Synthesis of 3, 4-cycloannelated coumarin ?-d-glucopyranosides.
Garazd YL, et al.
Chemistry of Natural Compounds, 40(1), 6-12 (2004)