Principaux documents
296171
Sigma-Aldrich
Methyl 4-acetyl-5-oxohexanoate
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CO)2CHCH2CH2CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.459 (lit.)
pb
182 °C/48 mmHg (lit.)
Densité
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ketone
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCC(C(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C9H14O4/c1-6(10)8(7(2)11)4-5-9(12)13-3/h8H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
XFUDNZLAPUHONL-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl 4-acetyl-5-oxohexanoate is a β-ketoester, has been used:
  • in modified Knorr condensation for the synthesis of pyrrole[1]
  • to identify the Michael addition product by using GC and GC-MS[2]
  • in preparation of dibenzyl-3,6-dimethylpyrazine-2,5-dicarboxylate[3]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
C-H??? p and C= O??? p Intermolecular Interactions in Dibenzyl-3, 6-dimethylpyrazine-2, 5-dicarboxylate.
Silva JA, et al.
Journal of Chemical Crystallography, 38(4), 301-303 (2008)
Mechanism of a modified Knorr pyrrole condensation.
Rapoport H and Harbuct JW.
The Journal of Organic Chemistry, 36(6), 853-855 (1971)
Suppressed native hydrolytic activity of a lipase to reveal promiscuous Michael addition activity in water.
Svedendahl M, et al.
ChemCatChem, 1(2), 252-258 (2009)