293768
1-Methyluracil
99%
Synonyme(s) :
1-Methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pf
236-238 °C (lit.)
Solubilité
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
CN1C=CC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-7-3-2-4(8)6-5(7)9/h2-3H,1H3,(H,6,8,9)
Clé InChI
XBCXJKGHPABGSD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable