Principaux documents
29207
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Ddiv)-OH
≥96.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Nα-Fmoc-Nε-[1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene)-3-methylbutyl]-L-lysine
1 G
319.00 CHF
319.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
319.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C34H42N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
574.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
319.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥96.0% (HPLC)
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)C\C(NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O)=C4/C(=O)CC(C)(C)CC4=O
InChI
1S/C34H42N2O6/c1-21(2)17-28(31-29(37)18-34(3,4)19-30(31)38)35-16-10-9-15-27(32(39)40)36-33(41)42-20-26-24-13-7-5-11-22(24)23-12-6-8-14-25(23)26/h5-8,11-14,21,26-27,35H,9-10,15-20H2,1-4H3,(H,36,41)(H,39,40)/t27-/m0/s1
Clé InChI
PYCBVLUBTMHNPW-MHZLTWQESA-N
Autres remarques
Orthogonally protected lysine, the Ddiv protection is more stable to piperidine (Fmoc deprotection) than Dde[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
S.R. Chhabra et al.
Tetrahedron Letters, 39, 1603-1603 (1998)