Principaux documents
290742
Sigma-Aldrich
4′-Phenoxyacetophenone
98%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5OC6H4COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
98%
Forme
solid
pb
200 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
50-52 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H12O2/c1-11(15)12-7-9-14(10-8-12)16-13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3
Clé InChI
DJNIFZYQFLFGDT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup