289698
2,6-Dimethyl-2,4,6-octatriene
technical grade, 80%
Synonyme(s) :
Alloocimene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
80%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.542 (lit.)
Point d'ébullition
73-75 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C\C=C(C)\C=C\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5-8H,1-4H3/b8-6+,10-5+
Clé InChI
GQVMHMFBVWSSPF-SOYUKNQTSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
156.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
69 °C - closed cup