Principaux documents
287369
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine hydrochloride
99%
Synonyme(s) :
3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanine, 3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanine hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H4CH2CH(NH2)CO2H·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
99%
Activité optique
[α]20/D −8°, c = 4 in 1 M HCl
Pf
239 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3.ClH/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);1H/t8-;/m0./s1
Clé InChI
JJWFIVDAMOFNPS-QRPNPIFTSA-N
Autres remarques
Amino acid precursor of dopamine and other catecholamines
Remplacé(e)(s) par