Principaux documents
284521
Sigma-Aldrich
Ethyl phenyl sulfide
97%
Synonyme(s) :
Ethylthiobenzene
About This Item
Formule linéaire :
C6H5SC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.23
Beilstein:
1905731
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.566 (lit.)
pb
204-205 °C (lit.)
Densité
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCSc1ccccc1
InChI
1S/C8H10S/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Clé InChI
AEHWKBXBXYNPCX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The activation parameters involved in the oxidation of ethyl phenyl sulfide in tert-butyl alcohol were studied.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
D A Bennett et al.
Inorganic chemistry, 40(13), 2996-3001 (2001-06-12)
A detailed mechanism for the oxidation of aryl sulfides by peroxymonocarbonate ion in cosolvent/water media is described. Kinetic studies were performed to characterize the transition state, including a Hammett correlation and variation of solvent composition. The results are consistent with