Principaux documents
283576
Sigma-Aldrich
2-Ethoxybenzonitrile
98%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OC6H4CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.17
Beilstein:
2803453
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Numéro de classement CE :
613-895-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.5322 (lit.)
Densité
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOc1ccccc1C#N
InChI
1S/C9H9NO/c1-2-11-9-6-4-3-5-8(9)7-10/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
DXTLCLWOCYLDHL-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Ethoxybenzonitrile has been used in the synthesis of selective phosphodiesterase(V) inhibitor, vardenafil[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
The synthesis of a phosphodiesterase (V) inhibitor Vardenafil [J].
CHEN L, et al.
Chemical Reagents, 5, 011-011 (2006)