280895
4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate
96%
About This Item
Produits recommandés
Essai
96%
Pf
135-140 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
F[B-](F)(F)F.Brc1ccc(cc1)[N+]#N
InChI
1S/C6H4BrN2.BF4/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;2-1(3,4)5/h1-4H;/q+1;-1
Clé InChI
FXTCQUCYDJZGGU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- surface modified Au(111) electrode
- 1-(4′-bromophenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodec-1-ene
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges