294438
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate
97%
Synonyme(s) :
Azoic Diazo No. 37, Fast Red GG salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Composition
Carbon 29.3-31.5%,Nitrogen 17.1-18.4%
Couleur
light brown
Pf
144-148 °C (dec.)
Solubilité
acetonitrile: 50 mg/mL
Densité
1.66 g/cm3 at 25 °C
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
F[B-](F)(F)F.[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[N+]#N
InChI
1S/C6H4N3O2.BF4/c7-8-5-1-3-6(4-2-5)9(10)11;2-1(3,4)5/h1-4H;/q+1;-1
Clé InChI
AFULQCYCQAHYIP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges