Principaux documents
279390
Sigma-Aldrich
Ethyl acetate-2-13C
99 atom % 13C
1 G
721.00 CHF
721.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
721.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
13CH3CO2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
89.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
721.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Densité de vapeur
3 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
73 mmHg ( 20 °C)
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Limite d'explosivité
11.4 %
Indice de réfraction
n20/D 1.372 (lit.)
pb
76-77 °C (lit.)
Pf
-84 °C (lit.)
Densité
0.912 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CCOC([13CH3])=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i2+1
Clé InChI
XEKOWRVHYACXOJ-VQEHIDDOSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
26.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-3 °C - closed cup