278971
Diphenyl N-cyanocarbonimidate
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
155-158 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N#C\N=C(/Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C14H10N2O2/c15-11-16-14(17-12-7-3-1-4-8-12)18-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H
Clé InChI
SLIKWVTWIGHFJE-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Catégories apparentées
Application
- N-substituted 2-amino-4H-3,1-benzoxazines
- cyanoguanidine derivatives
- oxadiazoles
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3