Principaux documents
797138
Sigma-Aldrich
4-Ethynyl-1-methyl-1H-pyrazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Chaîne SMILES 
C#CC1=CN(C)N=C1
InChI
1S/C6H6N2/c1-3-6-4-7-8(2)5-6/h1,4-5H,2H3
Clé InChI
RACKOVAPLUVOJA-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable