Principaux documents
275859
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-methylacrylonitrile, mixture of cis and trans
98%
About This Item
Formule linéaire :
BrCH=C(CH3)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
Densité
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
nitrile
Chaîne SMILES 
C\C(=C/Br)C#N
InChI
1S/C4H4BrN/c1-4(2-5)3-6/h2H,1H3/b4-2+
Clé InChI
VAVDVRKEPBGVMB-DUXPYHPUSA-N
Description générale
3-Bromo-2-methylacrylonitrile reacts with various alkyl bromides in the presence of bistributyltin to yield the corresponding allylated and vinylated products.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Direct free-radical substitutions on allyl and vinyl halides using alkyl halides/hexabutylditin.
Huval CC and Singleton DA.
Tetrahedron Letters, 34(19), 3041-3042 (1993)