Documents
273341
Sigma-Aldrich
trans-2,3,4,5,6-Pentafluoro-β-nitrostyrene
96%
About This Item
Formule linéaire :
C6F5CH=CHNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.525 (lit.)
Point d'ébullition
204 °C (lit.)
Pf
19 °C (lit.)
Densité
1.591 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H2F5NO2/c9-4-3(1-2-14(15)16)5(10)7(12)8(13)6(4)11/h1-2H/b2-1+
Clé InChI
LBBACRWAXVCTNR-OWOJBTEDSA-N
Application
trans-2,3,4,5,6-Pentafluoro-β-nitrostyrene may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter