273104
3,5-Di-tert-butylaniline
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
54-57 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)c1cc(N)cc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H23N/c1-13(2,3)10-7-11(14(4,5)6)9-12(15)8-10/h7-9H,15H2,1-6H3
Clé InChI
MJKNHXCPGXUEDO-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup