Principaux documents
267988
Sigma-Aldrich
Isodrine
Synonyme(s) :
1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-endo,endo-1,4:5,8-diméthanonaphthalène
100 G
108.00 CHF
108.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
108.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H8Cl6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.91
Beilstein:
2509251
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
108.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Pf
239-241 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12C3CC(C=C3)[C@]1([H])[C@]4(Cl)C(Cl)=C(Cl)[C@@]2(Cl)C4(Cl)Cl
InChI
1S/C12H8Cl6/c13-8-9(14)11(16)7-5-2-1-4(3-5)6(7)10(8,15)12(11,17)18/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6-,7+,10-,11+
Clé InChI
QBYJBZPUGVGKQQ-DIFDVCDBSA-N
Description générale
Isodrine has rigid molecules with two double bonds facing each other closely that represents the simplest laticyclic conjugated system. The through space interaction in isodrine was studied[1].
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Laticyclic conjugated double bonds within the framework of oligocondensed bicyclo [2.2. 2] octenes.
Grimme W, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 9, 1893-1900 (1998)