26475
O-(p-Tolyl) chlorothionoformate
≥97.0%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0%
Indice de réfraction
n20/D 1.573 (lit.)
n20/D 1.573
Point d'ébullition
245 °C (lit.)
50 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
1.225 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1ccc(OC(Cl)=S)cc1
InChI
1S/C8H7ClOS/c1-6-2-4-7(5-3-6)10-8(9)11/h2-5H,1H3
Clé InChI
UNCAXIZUVRKBMN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- α-L-2′-deoxythreofuranosyl nucleoside analogs
- alkenes from hindered alcohols
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter