261793
3-Benzoylbenzoic acid
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
164-166 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O3/c15-13(10-5-2-1-3-6-10)11-7-4-8-12(9-11)14(16)17/h1-9H,(H,16,17)
Clé InChI
AXJXRLHTQQONQR-UHFFFAOYSA-N
Application
- light-induced reactions on benzophenone-terminated boron-doped diamond (BDD) surfaces
- preparation of benzophenone flavonol derivative
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable