Documents
261467
Sigma-Aldrich
4-Sulfo-1,8-naphthalic anhydride potassium salt
technical grade, 90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H5KO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.33
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Forme
solid
Chaîne SMILES 
[K+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c3cccc1c23
InChI
1S/C12H6O6S.K/c13-11-7-3-1-2-6-9(19(15,16)17)5-4-8(10(6)7)12(14)18-11;/h1-5H,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
Clé InChI
WOHXJVJXAWXEQP-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable