261394
1,1-Dimethylurea
99%
Synonyme(s) :
N,N-Dimethylurea
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Pf
178-183 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 5%, clear, colorless
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CN(C)C(N)=O
InChI
1S/C3H8N2O/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3,(H2,4,6)
Clé InChI
YBBLOADPFWKNGS-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable