Principaux documents
260037
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromo-4-fluorophenol
99%
About This Item
Formule linéaire :
Br2C6H2(F)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.89
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Forme
solid
Pf
55-57 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1c(Br)cc(F)cc1Br
InChI
1S/C6H3Br2FO/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2,10H
Clé InChI
RRAZCUUOWIDAJS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable