Principaux documents
259152
Sigma-Aldrich
1,4,8,12-Tetraazacyclopentadecane
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H26N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.35
Beilstein:
1210187
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
97%
Forme
solid
Pf
96-102 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1CNCCCNCCNCCCNC1
InChI
1S/C11H26N4/c1-4-12-6-2-8-14-10-11-15-9-3-7-13-5-1/h12-15H,1-11H2
Clé InChI
KUFDRRWNPNXBRF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Nitrogen crown-ether analog.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable