255254
3-Aminobenzophenone
97%
Synonyme(s) :
3-Benzoylaniline
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H4C(O)C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
81-84 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
phenyl
Chaîne SMILES
Nc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO/c14-12-8-4-7-11(9-12)13(15)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H,14H2
Clé InChI
FUADXEJBHCKVBN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
3-Aminobenzophenone forms cyclodextrin (α and β) based nanostructures through the supramolecular self assembly.
Application
3-Aminobenzophenone has been used in the synthesis of racemic benzophenone ureas, chiral photoaffinity labeling probes.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
N Rajendiran et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 127, 52-60 (2014-03-19)
Cyclodextrin (α and β) based nanostructures formed with 2-aminobenzophenone, 3-aminobenzophenone through the supramolecular self assembly are studied by absorption, fluorescence, time-resolved fluorescence, SEM, TEM, FT-IR, DSC, PXRD and (1)H NMR. The unequal layer by layer nanosheets and nanoribbons are formed
Elizabeth M Hadac et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(3), 850-863 (2006-02-03)
An understanding of the molecular basis of drug action provides opportunities for refinement of drug properties and for development of more potent and selective molecules that act at the same biological target. In this work, we have identified the active