Principaux documents
254665
Sigma-Aldrich
3-Nitrobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.62
Beilstein:
746542
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Forme
solid
Pf
61-62 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4ClNO4S/c7-13(11,12)6-3-1-2-5(4-6)8(9)10/h1-4H
Clé InChI
MWWNNNAOGWPTQY-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Nitrobenzenesulfonyl chloride has been used in preparation of:
  • acyl-2-aminobenzimidazole analogs[1]
  • 6-chloro-2-methyl-3-{1-[(3-nitrophenyl)sulfonyl]-1H-pyrazol-3-yl}imidazo[1,2-a]pyridine[2]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Masahiko Hayakawa et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(1), 403-412 (2006-10-20)
3-{1-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]-1H-pyrazol-3-yl}-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine, 2a, was discovered in our chemical library as a novel p110alpha inhibitor with an IC(50) of 0.67microM, through screening in a scintillation proximity assay. Optimization of the substituents of 2a increased the p110alpha inhibitory activity by more than 300-fold
Jay P Powers et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(11), 2842-2845 (2006-03-28)
High-throughput screening of a small-molecule compound library resulted in the identification of a novel series of N-acyl 2-aminobenzimidazoles that are potent inhibitors of interleukin-1 receptor-associated kinase-4.