254614
N-(Phenylseleno)phthalimide
technical grade
Synonyme(s) :
2-(Phenylseleno)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-Phenylselanylisoindole-1,3-dione, N-Phenylselenylphthalimide
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Pf
181-184 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
imide
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C1N([Se]c2ccccc2)C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C14H9NO2Se/c16-13-11-8-4-5-9-12(11)14(17)15(13)18-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Clé InChI
TYZFQSLJTWPSDS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- to selectively derivatize thiols for mass spectrometric analysis[1]
- to derivatize thiol peptides in protein digests[1]
- in L-prolinamide or pyrrolidine trifluoromethanesulfonamide promoted α-selenenylation reactions of aldehydes and ketones[2]
- for introducing PhSe into protected glycals[3], ketones[4], aldehydes[4], stannanes[5] and exocyclic alkenes[6]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges