Key Documents
251356
Sigma-Aldrich
Methylenecyclopentane
97%
About This Item
Formule linéaire :
C5H8(=CH2)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
82.14
Numéro Beilstein :
1847501
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
Point d'ébullition
75-76 °C (lit.)
Densité
0.781 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C=C1CCCC1
InChI
1S/C6H10/c1-6-4-2-3-5-6/h1-5H2
Clé InChI
NFJPEKRRHIYYES-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Hydration rate of methylenecyclopentane has been measured spectrophotometrically in aqueous perchloric acid. Trost′s palladium-mediated methylenecyclopentane annelation to the nitroalkene yields methylenecyclopentane derivative.
Application
Methylenecyclopentane has been used in total synthesis of (±)-cephalotaxin.
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-18 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
The total synthesis of cephalotaxine.
J Auerbach et al.
Journal of the American Chemical Society, 94(20), 7172-7173 (1972-10-04)
COMPARISON OF THE TRANSITION-STATE ENERGIES OF ACID-CATALYZED HYDRATIONS OF SOME 1-METHYLCYCLOALKENES AND METHYLENECYCLOALKANES.
Lajunen M and Himottu M.
Acta Chemica Scandinavica, 41(5), 252-258 (1987)