249416
2-Ethylhexyl bromide
contains 1% potassium carbonate as stabilizer, 95%
Synonyme(s) :
1-Bromo-2-ethylhexane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Contient
1% potassium carbonate as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.4538 (lit.)
Point d'ébullition
75-77 °C/16 mmHg (lit.)
Densité
1.086 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCC(CC)CBr
InChI
1S/C8H17Br/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
NZWIYPLSXWYKLH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- methoxy-4-(2-ethylhexyloxy)benzene
- photovoltaic conjugated polymer, having benzo[1,2-b:4,5-b′]difuran building block
- 1-bromo-4-(2′-ethylhexyloxy)benzene3
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
156.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
69 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter