245933
Valeric anhydride
97%
Synonyme(s) :
Pentanoic anhydride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
Point d'ébullition
228-230 °C (lit.)
Pf
−56 °C (lit.)
Densité
0.944 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCC(=O)OC(=O)CCCC
InChI
1S/C10H18O3/c1-3-5-7-9(11)13-10(12)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
DUCKXCGALKOSJF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Alkyl 9-nitrocamptothecin esters by the esterification reaction.
- Modified bismuth metal-organic frameworks (Bi-MOFs).
- O-acylated chitosan nanofibers (CSNFs) for potential usage in biomaterials and food packaging.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter