245895
Methyl nonanoate
98%
Synonyme(s) :
Methyl pelargonate, Nonanoic acid methyl ester
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
pb
213-214 °C (lit.)
Densité
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12-2/h3-9H2,1-2H3
Clé InChI
IJXHLVMUNBOGRR-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup