Principaux documents
245216
Methyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate
technical grade, 90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7ClO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.66
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Essai
90%
InChI
1S/C8H7ClO4S/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)14(9,11)12/h2-5H,1H3
Clé InChI
HUNUAFNLLYVTQD-UHFFFAOYSA-N