Principaux documents
242446
Sigma-Aldrich
Suberic acid monomethyl ester
97%
Synonyme(s) :
Monomethyl suberate
1 G
47.10 CHF
5 G
198.00 CHF
47.10 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
47.10 CHF
5 G
198.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
HO2C(CH2)6CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
47.10 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
pb
185-186 °C/18 mmHg (lit.)
Pf
17-19 °C (lit.)
Densité
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H16O4/c1-13-9(12)7-5-3-2-4-6-8(10)11/h2-7H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
KOVPXZDUVJGGFU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The effects of suberic acid monomethyl ester (monomethyl suberate) on liver lactate metabolism was studied[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
R Rognstad
Biomedica biochimica acta, 50(7), 921-930 (1991-01-01)
We have examined the effects of salicylate on fluxes of lactate metabolism in rat hepatocytes using a steady state model. Salicylate produces an uncoupling effect, an inhibition of gluconeogenesis, a marked activation of pyruvate dehydrogenase flux, and an inhibition of