240508
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane
anhydrous, 99.8%
Synonyme(s) :
1,1,2-trichloro-trifluoroéthane, Genetron® 113
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Densité de vapeur
2.39 (vs air)
Pression de vapeur
18.81 psi ( 55 °C)
5.5 psi ( 20 °C)
5.69 psi ( 20 °C)
Essai
99.8%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1256 °F
Impuretés
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Résidus d'évap.
<0.0005%
Indice de réfraction
n20/D 1.358 (lit.)
pb
47-48 °C (lit.)
Pf
−35 °C (lit.)
Densité
1.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(Cl)C(F)(Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl3F3/c3-1(4,6)2(5,7)8
Clé InChI
AJDIZQLSFPQPEY-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ozone 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
383.0 °F
Point d'éclair (°C)
195 °C